Learn More
Ester 1-méthylique d’acide N-benzyloxycarbonyl-L-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7035693
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15440646
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53417.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5672-83-3 | C14H17NO6 | 295.291 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5672-83-3
Formule moléculaire C14H17NO6
Poids moléculaire (g/mol) 295.291
Numéro MDL MFCD00083278
Clé InChI BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Synonyme z-glu-ome, z-l-glu-ome, 1-methyl n-carbobenzoxy-l-glutamate, 4s-4-benzyloxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, cbz-glu-ome, l-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-, 1-methyl ester, n-cbz-l-glu-ome, z-l-glutamic acid 1-methyl ester, n-cbz-l-glutamic acid 1-methyl ester, n-carbobenzoxy-l-glutamic acid 1-methyl ester
CID PubChem 2733408
Nom IUPAC (4S)-5-méthoxy-5-oxo-4-(phénylméthoxycarbonylamino)acide pentanoïque
SMILES COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-methyl ester
Point de fusion 64°C to 70°C
Indice de réfraction 1.4365
Quantité 1 g
Beilstein 2567599
Rotation optique −24° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 295.29
Pourcentage de pureté 98%