Learn More
N-benzyloxycarbonyl-L-sérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419356
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11419356
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19050.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1145-80-8 | C11H13NO5 | 239.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1145-80-8
Formule moléculaire C11H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 239.23
Numéro MDL MFCD00002662
Clé InChI GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
CID PubChem 100310
Nom IUPAC acide (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-serine
Point de fusion 117°C to 120°C
Quantité 5 g
Beilstein 2058314
Rotation optique +6° (c=7 in Acetic Acid)
Poids de la formule 239.23
Pourcentage de pureté 99%