Learn More
Ester benzylique N-benzyloxycarbonyl-L-sérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495257
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11495257
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22647.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21209-51-8 | C18H19NO5 | 329.352 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester is used as a building block in peptide synthesis and as a biochemical reagent. It is also used to synthesize the corresponding N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-serine benzyl ester. Further, it serves as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester benzylique N-benzyloxycarbonyl-L-sérine est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse des peptides et comme réactif biochimique. Il est également utilisé pour synthétiser l’ester benzylique de N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-sérine correspondant. De plus, il sert d’intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21209-51-8
Formule moléculaire C18H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 329.352
Numéro MDL MFCD00037824
Clé InChI MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Synonyme z-ser-obzl, cbz-ser-obzl, n-cbz-l-serine benzyl ester, n-z-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzoxy-l-serine benzyl ester, benzyl n-benzyloxy carbonyl-l-serinate, l-serine,n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, serine, n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, z-l-serine benzyl ester
CID PubChem 6992970
Nom IUPAC Benzyl (2S)-3-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester
Point de fusion 82°C to 84°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 329.32
Pourcentage de pureté 99%