Learn More
Ester N-succinimidylique de N-benzyloxycarbonyl-L-valine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15458196
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15458196
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63253.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3496-11-5 | C17H27ClN8O5 | 458.90 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester, is an amino acid which is widely used in pharmaceutical and food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester N-benzyloxycarbonyle-L-valine N-succinimidyle est un acide aminé largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire.
Solubilité
Soluble en 1 mmol dans 2 ml de DCM.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3496-11-5
Numéro MDL MFCD00053547
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester
Point de fusion 114°C to 118°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C17H20N2O6
Beilstein 1555287
Synonyme z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Informations sur la solubilité Soluble in 1mmol in 2mL DCM.
Clé InChI MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-3-méthyl-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 348.36
Quantité 25 g
CID PubChem 853556
Poids de la formule 348.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre