Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470123
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11470123
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12153.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249.222 g/mol
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide is a reagent used in the preparation of peptide thioacids view peptide precursors. Also used in the preparation of amino glycoside derivatives for the function of topoisomerase for both human and bacterial inhibition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide est un réactif utilisé dans la préparation des peptides thioacides pour visualiser les précurseurs de peptides. Également utilisé dans la préparation de dérivés amino-glycosides pour la fonction de la topoisomérase pour l’inhibition humaine et bactérienne.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol et l’acétone (0,1 g/ml).
Remarques
Sensible à l’humidité. Température de stockage -28°C. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13139-17-8
Formule moléculaire C12H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 249.222
Numéro MDL MFCD00005513
Clé InChI MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
CID PubChem 83172
Nom IUPAC carbonate de benzyle (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Point de fusion 77°C to 82°C
Quantité 5 g
Beilstein 1387927
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol,acetone (0.1g/mL).
Poids de la formule 249.23
Pourcentage de pureté 99%