Learn More
N-BOC-1,2-diaminoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10415805 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10415805
Marque: Thermo Scientific 389900010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 57260-73-8 | C7H16N2O2 | 160.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57260-73-8
Formule moléculaire C7H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Numéro MDL MFCD00191871
Clé InChI AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
CID PubChem 187201
Nom IUPAC tert-butyl N-(2-aminoéthyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-BOC-1, 2-diaminoethane
Point d’ébullition 80°C to 84°C (0.3mmHg)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3COC(O)NH(CH2)2NH2
Indice de réfraction 1.458
Densité 1.0160g/mL
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 98%
Gravité spécifique 1.016
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-1,2-diaminoethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.