Learn More
N-Boc-2-bromo-D-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15429308
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15429308 250 mg 250mg
15409308 1 g 1g
15419308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15429308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62848.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La N-Boc-2-bromo-D-phénylalanine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le colorant.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261360-76-3
Formule moléculaire C14H18BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 344.205
Numéro MDL MFCD01317703
Clé InChI XDJSTMCSOXSTGZ-LLVKDONJSA-N
Synonyme boc-2-bromo-d-phenylalanine, boc-d-phe 2-br-oh, n-boc-2-bromo-d-phenylalanine, boc-d-2-bromophenylalanine, r-n-boc-2-bromophenylalanine, boc-d-2-bromophe, r-3-2-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-2-br-phe-oh, 2r-3-2-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-d-2-bromophenylalanine
CID PubChem 7006627
Nom IUPAC Acide (2R)-3-(2-bromophényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-2-bromo-D-phenylalanine
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 344.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre