Learn More
N-Boc-2-propargyl-D-glycine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15499078
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15499078 1 g 1g
15409088 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62572.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63039-46-3
Formule moléculaire C10H14NO4
Poids moléculaire (g/mol) 212.23
Numéro MDL MFCD01320886
Clé InChI AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
Synonyme boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acid
CID PubChem 7009126
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-2-propargyl-D-glycine
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent4-ynoïque
Poids de la formule 213.23
Pourcentage de pureté 95%