Learn More
N-boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054658
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15439488
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63037.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 71239-85-5 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71239-85-5
Formule moléculaire C13H18N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 266.297
Numéro MDL MFCD00191190
Clé InChI KMODKKCXWFNEIK-JTQLQIEISA-N
Synonyme boc-l-2-pyridylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, boc-3-2-pyridyl-l-alanine, boc-l-3-2-pyridyl-alanine, boc-ala 2-pyridyl-oh, boc-2-pal-oh, boc-3-2-pyridyl-ala-oh, boc-2'-pyridyl-l-ala, n-boc-3-2-pyridyl-l-alanine, boc-l-2-pyridylala
CID PubChem 2734482
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-pyridine-2-ylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine
Beilstein 6416850
Quantité 250 mg
Poids de la formule 266.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide