Learn More
N-Boc-3-cyclohéxyl-L-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461488 5 g 5g
15471488 250 mg 250mg
15451488 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55282.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37736-82-6 | C14H25NO4 | 271.357 g/mol
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’intermédiaires agrochimiques, organiques et pharmaceutiques.
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37736-82-6
Formule moléculaire C14H25NO4
Poids moléculaire (g/mol) 271.357
Numéro MDL MFCD00211335
Clé InChI MSZQAQJBXGTSHP-NSHDSACASA-N
Synonyme boc-cha-oh, boc-cha-oh hydrate, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-beta-cyclohexyl-ala-oh, boc-l-cyclohexylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid, n-boc-b-cyclohexylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-cyclohexyl-ala-oh, boc-3-cyclohexyl-l-alanine
CID PubChem 10588189
Nom IUPAC (2S)-3-cyclohexyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCCCC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine
Quantité 5 g
Beilstein 3060603
Poids de la formule 271.36
Pourcentage de pureté 98%