Learn More
N-Boc-4-chloro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15447798
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15447798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61283.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68090-88-0
Formule moléculaire C14H17ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 298.74
Numéro MDL MFCD00057808
Clé InChI BETBOAZCLSJOBQ-NSHDSACASA-M
Synonyme boc-phe 4-cl-oh, boc-l-4-chlorophenylalanine, boc-4-chloro-l-phenylalanine, boc-l-4-chlorophe, boc-l-phe 4-cl-oh, n-boc-4-chloro-l-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-l-phenylalanine, s-n-boc-4-chlorophenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, boc-p-chloro-phe-oh
CID PubChem 2734499
Nom IUPAC acide (2S)-3-(4-chlorophényl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-4-chloro-L-phenylalanine
Point de fusion ∼110°C
Quantité 1 g
Beilstein 4261946
Poids de la formule 299.75
Pourcentage de pureté 95%