Learn More
N-Boc-bêta-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026499
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
Code produit. 11460717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22522.88
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3303-84-2 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3303-84-2
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD00037291
Clé InChI WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-beta-alanine, boc-beta-ala-oh, n-boc-beta-alanine, boc-b-ala-oh, boc-beta-ala, n-tert-butoxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-t-boc-beta-alanine, n-t-butyloxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid
CID PubChem 76809
Nom IUPAC Acide 3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-beta-alanine
Point de fusion 73°C to 76°C
Formule linéaire (CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 99%