Learn More
N-Boc-cis-4-fluoro-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7029729
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15473637
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27225.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 203866-13-1
Formule moléculaire C10H16FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 233.239
Numéro MDL MFCD04973957
Clé InChI YGWZXQOYEBWUTH-BQBZGAKWSA-N
Synonyme n-boc-cis-4-fluoro-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl-cis-4-fluoro-l-proline, boc-cis-4-fluoro-pro-oh, 2s,4s-1-tert-butoxy carbonyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-flp-oh, boc-cis-pro 4-f-oh, boc-cis-4-fluoro-l-proline, 2s,4s-1-boc-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
CID PubChem 2756017
Nom IUPAC Acide (2S,4S)-4-fluoro-1-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonyl] pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-cis-4-fluoro-L-proline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 233.24
Pourcentage de pureté 97%