Learn More
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030289
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15433797
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27850.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 87691-27-8 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87691-27-8
Formule moléculaire C10H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 231.25
Numéro MDL MFCD02094406
Clé InChI BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-boc-cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, cis-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-cis-1-n-boc-4-hydroxy-proline, boc-cishyp-oh, boc-cis-4-hydroxy-l-proline, cis-n-boc-4-hydroxy-l-proline, unii-h4ycj0kw0u, h4ycj0kw0u, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
CID PubChem 688614
Nom IUPAC acide (2S,4S)-4-hydroxy-1-[(2-méthylpropane-2-yle)oxycarbonyle]pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Point de fusion ∽146°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 231.25
Pourcentage de pureté 97%