Learn More
N-boc-D-alaninol, 98 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317519
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 11317519
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27887.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106391-86-0 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106391-86-0
Formule moléculaire C8H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 175.23
Numéro MDL MFCD00235912
Clé InChI PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme n-boc-d-alaninol, boc-d-alaninol, r-2-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-alpha-t-boc-d-alaninol, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-methyl-ethyl carbamate
CID PubChem 13200309
Nom IUPAC N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamate de tert-butyle
SMILES C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-alaninol
Point de fusion 58°C to 62°C
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.23
Rotation optique +11° (c=1 in Chloroform)
Pourcentage de pureté 98%