Learn More
Acide N-Boc-D-aspartique 4-benzyl ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448598
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15448598
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62000.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51186-58-4 | C16H21NO6 | 323.345 g/mol
N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester 4-benzylique d’acide N-Boc-D-aspartique est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les applications pharmaceutiques.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51186-58-4
Formule moléculaire C16H21NO6
Poids moléculaire (g/mol) 323.345
Numéro MDL MFCD00038255
Clé InChI SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
Synonyme boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester
CID PubChem 6994663
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phénylmethoxybutanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester
Quantité 5 g
Beilstein 2305471
Poids de la formule 323.34
Pourcentage de pureté 98%