Learn More
Acide N-Boc-D-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15419248
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15419248
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62762.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34404-28-9 | C10H17NO6 | 247.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34404-28-9
Formule moléculaire C10H17NO6
Poids moléculaire (g/mol) 247.247
Numéro MDL MFCD00190790
Clé InChI AQTUACKQXJNHFQ-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme boc-d-glu-oh, boc-d-glutamic acid, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioic acid, d-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioic acid, pubchem20973, n-boc-d-glutamic acid, ksc493m2t, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanedioic acid
CID PubChem 7019046
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanedioïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-glutamic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 247.25
Pourcentage de pureté 98%