Learn More
Hydrate de N-Boc-D-leucine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-D-leucine hydrate |
| Point de fusion | 80°C to 84°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2331060 |
| Rotation optique | +25° (c=2 in Acetic Acid) |
| Poids de la formule | 231.29 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |