Learn More
N-boc-D-phénylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352829
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11352829
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27713.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106454-69-7
Formule moléculaire C14H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 251.33
Numéro MDL MFCD00216472
Clé InChI LDKDMDVMMCXTMO-GFCCVEGCSA-N
Synonyme n-boc-d-phenylalaninol, boc-d-phenylalaninol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalaninol, r-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, pubchem5739, r-n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenylalaninol
CID PubChem 7019371
Nom IUPAC N-[(2R)-1-hydroxy-3-phénylpropan-2-yl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-phenylalaninol
Point de fusion 94°C to 96°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 251.33
Pourcentage de pureté 98%