Learn More
N-Boc-D-sérine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362776
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11362776
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08904.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6368-20-3 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6368-20-3
Formule moléculaire C8H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 205.21
Numéro MDL MFCD00063142
Clé InChI FHOAKXBXYSJBGX-RXMQYKEDSA-N
Synonyme boc-d-serine, boc-d-ser-oh, n-boc-d-serine, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-serine, boc-l-serine, boc-l-ser-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid
CID PubChem 637603
Nom IUPAC Acide (2R)-3-hydroxy-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-serine
Point de fusion 88°C to 91°C
Quantité 1 g
Beilstein 1874714
Rotation optique +3.5° (c=2 in Acetic Acid)
Poids de la formule 205.21
Pourcentage de pureté ≥98%