Learn More
N-Boc-D-valine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045035
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11347276
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09193.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22838-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22838-58-0
Formule moléculaire C10H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Numéro MDL MFCD00038282
Clé InChI SZXBQTSZISFIAO-SSDOTTSWSA-N
Synonyme boc-d-valine, boc-d-val-oh, n-boc-d-valine, n-tert-butoxycarbonyl-d-valine, tert-butoxycarbonyl-d-valine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, d-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-valin, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methylbutanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-valine
CID PubChem 637605
Nom IUPAC (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-valine
Point de fusion 76°C to 80°C
Quantité 1 g
Beilstein 2050408
Rotation optique +6.3° (c=1 in Acetic Acid)
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté ≥98%