Learn More
N-Boc-DL-alanine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15478808
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15478808
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62266.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3744-87-4 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3744-87-4
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.211
Numéro MDL MFCD00063124
Clé InChI QVHJQCGUWFKTSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-dl-alanine, boc-dl-ala-oh, 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-dl-alanine, 2-n-boc-amino-propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl alanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-propionic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
CID PubChem 268471
Nom IUPAC Acide 2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-DL-alanine
Quantité 25 g
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 97%