Learn More
Ester de tert-butyle de N-Boc-glycine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15498898
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15498898
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62375.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111652-20-1
Formule moléculaire C11H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 231.29
Numéro MDL MFCD00191866
Clé InChI ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-gly-otbu, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, boc-glycine tert-butyl ester, n-boc-glycine tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl glycine tert-butyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino acetate, 2-azabutanedioic acid di-tert-butyl ester
CID PubChem 4097102
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-glycine tert-butyl ester
Point de fusion 66°C to 68°C
Formule linéaire (CH3)3COCONHCH2CO2C(CH3)3
Quantité 5 g
Beilstein 5002580
Nom IUPAC tert-butyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acétate
Poids de la formule 231.29
Pourcentage de pureté 95%