Learn More
N-Boc-L-alanine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408646
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11408646
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16018.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15761-38-3
Formule moléculaire C8H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD00037225
Clé InChI QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Synonyme boc-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine, boc-l-alanine, n-boc-l-alanine, boc-l-ala-oh, n-t-boc-l-alanine, boc-ala, tert-butoxycarbonyl-l-alanine, tert-butoxycarbonyl alanine, n-alpha-t-boc-l-alanine
CID PubChem 85082
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] propanoïque
SMILES C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-alanine
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 5 g
Beilstein 1726365
Rotation optique −26° (c=2 in Acetic Acid)
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté ≥98%