Learn More
Ester 4-benzylique d’acide N-Boc-L-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470377
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11470377
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21758.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7536-58-5
Formule moléculaire C16H21NO6
Poids moléculaire (g/mol) 323.345
Numéro MDL MFCD00065564
Clé InChI SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Synonyme boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
CID PubChem 1581888
Nom IUPAC acide (2S)-2-[(2-méthylpropane-2-yle)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phénylméthoxybutanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Point de fusion 110°C to 112°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 323.35
Pourcentage de pureté 98%