Learn More
Ester 4-benzylique d’acide N-Boc-L-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7025994
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11460377
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21758.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7536-58-5
Formule moléculaire C16H21NO6
Poids moléculaire (g/mol) 323.345
Numéro MDL MFCD00065564
Clé InChI SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Synonyme boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
CID PubChem 1581888
Nom IUPAC acide (2S)-2-[(2-méthylpropane-2-yle)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phénylméthoxybutanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Point de fusion 110°C to 112°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 323.35
Pourcentage de pureté 98%