Learn More
acide N-Boc-L-aspartique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358195
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11358195
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08498.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13726-67-5 | C9H15NO6 | 233.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13726-67-5
Formule moléculaire C9H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 233.22
Numéro MDL MFCD00037279
Clé InChI KAJBMCZQVSQJDE-YFKPBYRVSA-N
Synonyme boc-asp-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid, boc-l-aspartic acid, boc-l-asp-oh, n-boc-l-aspartic acid, boc-aspartic acid, boc-l-aspartic acid-oh, n-tert-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-aspatic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanedioic acid
CID PubChem 99718
Nom IUPAC Acide butanédioïque (2S)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-aspartic acid
Point de fusion 115°C
Quantité 1 g
Beilstein 1913973
Rotation optique −5.5° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 233.23
Pourcentage de pureté 98%