Learn More
N-Boc-L-glutamate de 5-tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026359
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11496016
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22322.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13726-84-6 | C14H25NO6 | 303.355 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13726-84-6
Formule moléculaire C14H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 303.355
Numéro MDL MFCD00038257
Clé InChI YGSRAYJBEREVRB-VIFPVBQESA-N
Synonyme boc-glu otbu-oh, boc-l-glu otbu-oh, s-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, 2s-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-glu otbu, ambotzbaa1297, pubchem18923
CID PubChem 6993432
Nom IUPAC Acide (2S)-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Point de fusion 110°C to 112°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 303.36
Pourcentage de pureté 99%