Learn More
Acide N-Boc-L-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7040204
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15426358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59907.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2419-94-5 | C10H15NO6 | 245.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2419-94-5
Formule moléculaire C10H15NO6
Poids moléculaire (g/mol) 245.23
Numéro MDL MFCD00037297
Clé InChI AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-L
Synonyme boc-glu-oh, boc-l-glutamic acid, n-boc-l-glutamic acid, boc-l-glu-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-glutamic acid, n-alpha-t-boc-l-glutamic acid, n-tert-butoxycarbonyl glutamic acid, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-glutamic acid
CID PubChem 2724758
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-glutamic acid
Point de fusion ∽110°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 2418563
Nom IUPAC acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanedioïque
Poids de la formule 247.25
Pourcentage de pureté 98%