Learn More
N-boc-L-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-L-leucinol |
| Point d’ébullition | 212°C to 214°C |
| Indice de réfraction | 1.45 |
| Beilstein | 4178460 |
| Densité | 0.98 |
| Quantité | 1 g |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Poids de la formule | 217.31 |
| Rotation optique | −27.5° (c=2 in Methanol) |
| Pourcentage de pureté | 97% |