Learn More
N-Boc-L-phénylalanyl-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15490669
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15490669
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63788.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13122-90-2 | C23H28N2O5 | 412.486 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13122-90-2
Formule moléculaire C23H28N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 412.486
Numéro MDL MFCD00190824
Clé InChI NNOBHAOOLCEJBL-OALUTQOASA-N
Synonyme boc-phe-phe-oh, boc-l-diphenylalanine, s-2-s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanyl-l-phenylalanine, 2s-2-2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, n-boc-l-phenylalanyl-l-phenylalanine, n-n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanyl-l-phenylalanine
CID PubChem 7019052
Nom IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoyle]amino]-3-acide phénylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-phenylalanyl-L-phenylalanine
Quantité 1 g
Poids de la formule 412.48
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide