Learn More
Ester méthylique N-Boc-L-thréonine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
N-Boc-L-threonine methyl ester is used as pharmaceutical intermediates and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester méthylique de N-Boc-L-thréonine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et intermédiaire chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage 2 - 4°C. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
L’ester méthylique de N-Boc-L-thréonine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et intermédiaire chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage 2 - 4°C. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-L-threonine methyl ester |
| Point d’ébullition | 206°C |
| Couleur | Jaune |
| Indice de réfraction | 1.45 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 233.26 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Liquide visqueux |