Learn More
N-Boc-L-valine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022991
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11458616
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16007.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
N-Boc-L-valine is used in the multi-peptide synthesis and serves as the amino acid protection monomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-L-valine est utilisée dans la synthèse multi-peptides et sert de monomère de protection des acides aminés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13734-41-3
Formule moléculaire C10H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Numéro MDL MFCD00065605
Clé InChI SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
CID PubChem 83693
Nom IUPAC Acide (2S)-3-méthyl-2-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] butanoïque
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-valine
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 5 g
Beilstein 1711290
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −7.5° (c=1 in Acetic Acid)
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté ≥98%