Learn More
N-boc-N-éthylglycine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15484787
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15484787
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32112.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 149794-10-5 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149794-10-5
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.238
Numéro MDL MFCD00672508
Clé InChI SPBIXXXFDSLALC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boc-n-ethylglycine, n-boc-n-ethyl-glycine, boc-n-ethyl glycine, n-tert-butoxycarbonyl-n-ethylglycine, tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-boc-n-ethylglycine, ethyl n-boc-glycine, pubchem23123, 2-tert-butoxycarbonyl ethyl amino acetic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-ethylglycine
CID PubChem 12991451
Nom IUPAC Acide 2-[éthyl-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]acétique
SMILES CCN(CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-N-ethylglycine
Point de fusion 87°C to 88°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 97%