Learn More
N-Boc-N-méthyl-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054882
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15459948
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63314.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 101772-29-6 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
N-Boc-N-methyl-L-serine is used as a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-N-méthyl-L-sérine est utilisée comme précurseur dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101772-29-6
Formule moléculaire C9H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 219.237
Numéro MDL MFCD00037249
Clé InChI NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Synonyme boc-n-me-ser-oh, boc-n-methyl-l-serine, boc-n-a-methyl-l-serine, boc-n-, a-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-boc-n-methyl-l-serine, l-serine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, boc-meser-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, boc-l-meser-oh
CID PubChem 7009594
Nom IUPAC Acide (2S)-3-hydroxy-2-[méthyl-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-N-methyl-L-serine
Point de fusion 83°C to 87°C
Beilstein 8685334
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide