Learn More
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440119
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15440119
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63427.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 63769-58-4 | C21H25NO5 | 371.43 g/mol
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-O-benzyle-D-tyrosine est utilisée comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63769-58-4
Formule moléculaire C21H25NO5
Poids moléculaire (g/mol) 371.43
Numéro MDL MFCD00038249
Clé InChI ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
Synonyme boc-d-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-d-tyrosine, n-boc-o-benzyl-d-tyrosine, boc-o-benzyl-d-tyr, r-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, ambotzbaa1381, boc-dtyr bn-oh, pubchem14949, boc-d-tyr bzl oh
CID PubChem 6992575
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phénylméthoxyphényl)propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 371.43
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide