Learn More
N-Boc-O-benzyl-L-sérine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439188
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15439188
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62705.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23680-31-1 | C15H21NO5 | 295.335 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23680-31-1
Formule moléculaire C15H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 295.335
Numéro MDL MFCD00066063
Clé InChI DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
Synonyme boc-ser bzl-oh, n-boc-o-benzyl-l-serine, boc-o-benzyl-l-serine, boc-ser bzl, s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-serine, n-t-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butyloxycarbonylserine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-serine
CID PubChem 90234
Nom IUPAC (2S)-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]-3-acide phénylméthoxypropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(COCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-O-benzyl-L-serine
Point de fusion 58°C to 60°C
Beilstein 3064461
Quantité 5 g
Poids de la formule 295.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide