Learn More
N-Boc-O-benzyle-L-thréonine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470257
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11470257
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21677.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15260-10-3 | C16H23NO5 | 309.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15260-10-3
Formule moléculaire C16H23NO5
Poids moléculaire (g/mol) 309.36
Numéro MDL MFCD00066062
Clé InChI CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Synonyme boc-thr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-threonine, n-boc-o-benzyl-l-threonine, boc-thr bzl, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-threonine, l-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl, 2s,3r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-phenylmethoxybutanoic acid
CID PubChem 1549483
Nom IUPAC Acide(2S,3R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3phénylméthoxybutanoïque
SMILES C[C@@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-O-benzyl-L-threonine
Point de fusion 115°C to 116°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 309.36
Pourcentage de pureté 99%