Learn More
N-Boc-O-méthyl-L-thréonine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15480599
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15480599
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63750.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 48068-25-3
Formule moléculaire C10H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 233.26
Numéro MDL MFCD00076990
Clé InChI VWSUOKFUIPMDDX-RQJHMYQMSA-N
Synonyme boc-o-methyl-l-threonine, boc-thr me-oh, 2s,3r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-methoxybutanoic acid, 2s,3r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methoxybutanoic acid, n-boc-o-methyl-l-threonine, o-methyl-l-threonine, n-boc protected, n-tert-butoxycarbonyl-o-methyl-l-threonine, n-tert-butyloxycarbonyl-o-methyl-l-threonine, 2s,3r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-methoxybutanoic acid
CID PubChem 15460346
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-3-méthoxy-2 -[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES CO[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-O-methyl-L-threonine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 233.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide