Learn More
N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041608
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15489268
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62801.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 47375-34-8 | C18H27NO5 | 337.42 g/mol
N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine est employée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DMF. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 47375-34-8
Formule moléculaire C18H27NO5
Poids moléculaire (g/mol) 337.42
Numéro MDL MFCD00065598
Clé InChI ZEQLLMOXFVKKCN-YQTOOIBONA-N
Synonyme boc-tyr tbu-oh, boc-o-tert-butyl-l-tyrosine, boc-tyr tbul-oh, s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-1,1-dimethylethyl, 2s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, boc-tyr but-oh, pubchem12288
CID PubChem 7017901
Nom IUPAC acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]phényl]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OC(C)(C)C)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Point de fusion 113°C to 118°C
Quantité 5 g
Beilstein 4327336
Informations sur la solubilité Soluble in DMF. Insoluble in water.
Rotation optique −15° (c=1 in DMF)
Poids de la formule 337.41
Pourcentage de pureté 98%