Learn More
N-Boc-S-méthyl-L-cystéine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7033168
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11419330
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50217.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16947-80-1 | C9H17NO4S | 235.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16947-80-1
Formule moléculaire C9H17NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.30
Numéro MDL MFCD00076923
Clé InChI WFDQTEFRLDDJAM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-boc-s-methyl-l-cysteine, boc-cys me-oh, boc-s-methylcysteine, boc-s-methyl-l-cysteine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylsulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-methyl, boccys me oh, cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-methyl, n-boc-s-methyl-l-cys-oh, r-boc-s-methyl cysteine
CID PubChem 7018744
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl) oxycarbonylamino] -3-méthylsulfanylpropanoïque
SMILES CSCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-S-methyl-L-cysteine
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.3
Pourcentage de pureté 96%