Learn More
N-bromosuccinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-77545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10g
5kg
Code produit. 10559820
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage, réactif de formation des liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-08-5
Numéro MDL MFCD00005510
Clé InChI PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
CID PubChem 67184
ChEBI CHEBI:53174
Nom IUPAC 1-bromopyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Bromosuccinimide
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 175.0°C to 178.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 180°C
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H4BrNO2
Quantité 10 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Merck Index 15, 1448
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Poids de la formule 177.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Bromosuccinimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.