Learn More
N-Bsmoc-glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325595
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11325595
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19737.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 197245-13-9 | C12H11NO6S
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 197245-13-9
Formule moléculaire C12H11NO6S
Numéro MDL MFCD03792135
Synonyme n-bsmoc-glycine, n-benzo b thiophenesulfone-2-methoxycarbonyl glycine, n-benzo b thiophenesulfone-2-methoxycarbonyl aminoacetic acid, 1,1-dioxo-1??-benzothiophen-3-yl methoxy carbonyl amino acetic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Bsmoc-glycine
Point de fusion 161°C to 163°C
Beilstein 8269937
Quantité 250 mg
Poids de la formule 297.29
Pourcentage de pureté 99%