Learn More
Acétate n-butyl, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10483320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
Code produit. 10483320
Marque: Thermo Scientific Acros 434620010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-86-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009445
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CID PubChem 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nom IUPAC Acétate de butyle
SMILES CCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl acetate
Point de fusion -78.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 127.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.3930 to 1.3950
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15,1537
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viscosité 0.69 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté ≥99.50%, 0.2% max. (n-Butyl alcohol)
Qualité Réactif ACS
Acide titrable 0.0016 meq/g max
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Butyl acetate