Learn More
Acétate de N-butyle, qualité HPLC, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383578
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
Code produit. 11383578
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039197.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
n-Butyl acetate is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-86-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009445
Clé InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CID PubChem 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nom IUPAC butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl acetate
Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
Densité 0.881 g/mL
pH 5
Point d’ébullition 124°C to 126°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Fruit-like
Formule linéaire CH3CO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.3945
Quantité 1 L
Numéro UN UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbonsSlightly miscible with water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité HPLC
Forme physique Liquide