Learn More
Acrylate de n-butyle, 98+ %, stab. avec jusqu’à 50 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382166
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 11382166
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03476.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
n-Butyl acrylate is used in polymer manufacturing, textile, leather finishing, formulating paints and adhesive. It is also used in the production of homopolymers and co-polymers like acrylic acid and its salts, esters, amides, methacrylates, acrylonitrile, maleates, vinyl acetate, vinyl chloride, vinylidene chloride, styrene, butadiene and unsaturated polyesters. Further, it is also used in making vitamin B1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de n-butyle est utilisé dans la fabrication de polymères, le textile, la finition du cuir, la formulation de peintures et d’adhésifs. Il est également utilisé dans la production d’homopolymères et de copolymères tels que l’acide acrylique et ses sels, esters, amides, méthacrylates, acrylonitrile, maléates, acétate de vinyle, chlorure de vinyle, chlorure de vinylidène, styrène, butadiène et polyesters insaturés. De plus, il est également utilisé dans la fabrication de la vitamine B1.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther éthylique et l’acétone. Légèrement miscible avec l’eau et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les métaux catalytiques, les catalyseurs d’organotine, les amines, les peroxydes et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-32-2
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.171
Numéro MDL MFCD00009446
Clé InChI CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
CID PubChem 8846
ChEBI CHEBI:3245
Nom IUPAC prop-2-énoate de butyle
SMILES CCCCOC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl acrylate
Note relative au nom stabilized with up to 50ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -64°C
Densité 0.895
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Odeur Fruit-like
Formule linéaire CH2=CHCO2CH2CH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.418
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2348
Beilstein 1749970
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1539
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyl acrylate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Butyl acrylate