Learn More
Isocyanure de N-butyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-80084 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10317240
Marque: Thermo Scientific Acros 158380010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2769-64-4 | C5H9N | 83.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2769-64-4
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.13
Numéro MDL MFCD00000008
Clé InChI FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl isocyanide, butyl isocyanide, 1-butylisocyanide, n-butylisocyanide, bu-tylisonitrile, n-butylisonitrile, n-butyl isonitrile, butane,1-isocyano
CID PubChem 76008
Nom IUPAC 1-isocyanobutane
SMILES CCCC[N+]#[C-]
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl isocyanide
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7900g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3NC
Indice de réfraction 1.3950 to 1.397
Quantité 1 g
Fieser 11,99; 14,63
Gravité spécifique 0.79
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl isocyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.