Learn More
Propionate de N-butyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10093190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 10093190
Marque: Thermo Scientific Acros 269480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-01-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00009448
Clé InChI BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
CID PubChem 11529
Nom IUPAC butyl propanoate
SMILES CCCCOC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl propionate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -75°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 145°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OC(O)C2H5
Indice de réfraction 1.4000 to 1.402
Quantité 1 L
Beilstein 02, 241
Merck Index 15, 1590
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 0.83 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Butyl propionate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.