Learn More
n-Butylacetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit. 30316658
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 30316658
Marque: Dr. Ehrenstorfer DREA10929000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyl Acetate
CAS 123-86-4
Noms d’analytes ou de composants Butyl Acetate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H12 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)C
Nom IUPAC butyl acetate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Quantité 1 mL
Poids de la formule 116.0837 g/mol