Learn More
N-Butyldiméthylchlorosilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495567 5 g 5g
11405577 25 g 25g
11415577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23551.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1000-50-6 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000-50-6
Formule moléculaire C6H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 150.72
Numéro MDL MFCD00015727
Clé InChI MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
CID PubChem 66079
SMILES CCCC[Si](C)(C)Cl
Spécification
Point d’ébullition 138°C
Nom chimique ou matériau n-Butyldimethylchlorosilane
Quantité 5 g
Point d’éclair 27°C (80°F)
Indice de réfraction 1.42
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.875
Numéro UN UN2920
Beilstein 1732573
Nom IUPAC Butyle(chloro)diméthylsilane
Poids de la formule 150.73
Pourcentage de pureté 96%